Learn More
RUNX3/CBFA3 Antibody (K12P3F11*C9) - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18612288 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18612288 0.025 mL 0.03 ml
18654626 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18612288 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2502770.025ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RUNX3/CBFA3 Monoclonal specifically detects RUNX3/CBFA3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RUNX3/CBFA3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K12P3F11*C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Alias de gen Acute myeloid leukemia 2 protein, AML2SL3/AKV core-binding factor alpha C subunit, CBFA3MGC16070, CBF-alpha-3, PEA2 alpha C, PEA2-alpha C, PEBP2 alpha C, PEBP2A3FLJ34510, PEBP2-alpha C, runt domain, alpha subunit 3, runt-related transcription factor 3, SL3-3 enhancer factor 1 alpha C subunit, transcription factor AML2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide - QFDRSFPTL
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 864
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus