missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUNX2/CBFA1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18765893 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18765893 0.025 mg 25 microgramos
18190822 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18765893 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP224755SS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

RUNX2/CBFA1 Polyclonal specifically detects RUNX2/CBFA1 in Human, Mouse, Chicken, Equine, Primate samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RUNX2/CBFA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/mL
Formulación PBS, 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q13950
Alias de gen Acute myeloid leukemia 3 protein, AML3CCD, CBFA1MGC120022, Core-binding factor subunit alpha-1, MGC120023, PEA2-alpha A, PEBP2A, PEBP2A1CCD1, PEBP2aA1, PEBP2-alpha A, runt domain, alpha subunit 1, runt-related transcription factor 2, SL3/AKV core-binding factor alpha A subunit, SL3-3 enhancer factor 1 alpha A subunit
Símbolos de los genes RUNX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This RUNX2/CBFA1 Antibody was developed against a synthetic peptide corresponding to somewhere between amino acids 250-300 of human RUNX2 was used as immunogen for RUNX2/CBFA1 Antibody. RUNX2 and RUNX1 share an approximate 66% homology in peptide sequence used as immunogen.
Peso molecular del antígeno 56.6 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 860
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen for this antibody is 100% homologous in human, rhesus monkey, macaque, chimpanzee, orangutan, gorilla, cow, bison, horse, opossum and boar, and 90% homologous in dog and rat.
Especies diana Human, Mouse, Chicken, Equine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.