Descripción
The RUNX1 Plasmid is a mammalian expression vector construct, pCMV/hRUNX1, containing coding sequence of human Runt-related transcription factor 1 (GenBank Accession: BC136381). Gene ID: 861
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | Expression of hRUNX1 protein in mammalian cells. Induction of FOXP3 promoter activity. Total content of 10μg is enough for one 96-well cell transfection (0.1μg plasmid per well). Recommended amount for other plate formats: 6-well plate (2μg/well), 12-well plate (0.8μg/well) and 24-well plate (0.4μg/well). |
| Línea de productos | Novus |
| Tipo de producto | RUNX1 Plasmid - Target |
| Cantidad | 100 μg |
| Especie | Human (Hu) |