missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUFY2 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30595140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30595140 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30595140 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345459PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RUFY2 Polyclonal antibody specifically detects RUFY2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RUFY2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen antigen MU-RMS-40.17, FLJ10063, KIAA1537, rab4-interacting protein related, RABIP4R, RUN and FYVE domain containing 2, RUN and FYVE domain-containing 2, RUN and FYVE domain-containing protein 2, Run- and FYVE-domain containing protein, ZFYVE13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RUN and FYVE domain containing 2. (Uniprot# Q8WXA3)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55680
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.