Learn More
Rufinamide, MedChemExpress
Código de producto. 16448278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448278 10 mg 10 miligramos
16438006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0042
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Rufinamide(E 2080; CGP 33101; RUF 331) is a new antiepileptic agent that differs structurally from other antiepileptic drugs and is approved as adjunctive therapy for Lennox-Gastaut syndrome (LGS).
Rufinamide(E 2080
Specifications
Nombre del producto químico o material Rufinamide
CAS 106308-44-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8F2N4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo CGP 33101 E 2080 RUF 331
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (209.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC2=C(F)C=CC=C2F)N=N1)N
Peso molecular (g/mol) 238.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.19
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration