Learn More
Rucaparib monocamsylate, MedChemExpress
Descripción
Rucaparib (AG014699) monocamsylate is an orally active, potent inhibitor of PARP proteins (PARP-1, PARP-2 and PARP-3) with a Ki of 1.4 nM for PARP1. Rucaparib monocamsylate is a modest hexose-6-phosphate dehydrogenase (H6PD) inhibitor. Rucaparib monocamsylate has the potential for castration-resistant prostate cancer (CRPC) research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rucaparib monocamsylate |
| CAS | 1859053-21-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H34FN3O5S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | AG014699 monocamsylatePF-01367338 monocamsylate |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (149.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC2=C3C(CCNC2=O)=C(C4=CC=C(CNC)C=C4)NC3=C1.O=S(C[C@@]5(C6(C)C)C(C[C@@]6([H])CC5)=O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 555.66 |
| Mostrar más |