Learn More
Solución de rubidio para matriz ICP/MS 100 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12947293 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12947293 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12947293 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 445 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium
Envase Frasco
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Concentración 100 mg/L
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Solvent or Matrix Nitric Acid
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:48107