Learn More
Diversey™ Limpiador RTU Powergel VG11
Descripción
RTU Powergel es un limpiador con base cáustica que contiene secuestrantes y surfactantes/agentes humidificantes. Esta mezcla ha demostrado ser especialmente eficaz para eliminar el aceite polimerizado de hornos de espiral y de túnel, ollas, freidoras y otras zonas con el suelo polimerizado y/o carbonizado.
Ventajas
- RTU Powergel permite una limpieza fácil de suelos difíciles, como el aceite polimerizado pasa a ser una suciedad sólida con alta viscosidad.
- La aplicación de este producto en superficies puede provocar una disminución del consumo de productos químicos en las fases posteriores de la limpieza.
- Reducción del tiempo de limpieza y limpieza manual.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Gel |
| pH | > 13 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Limpiador con base cáustica con secuestrantes y surfactantes/agentes humidificantes |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Volumen (métrico) | 20 L |