missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RTP1 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30587796 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30587796 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30587796 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345612MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RTP1 Polyclonal antibody specifically detects RTP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RTP1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC35450, receptor (chemosensory) transporter protein 1, receptor transporter protein 1, receptor transporting protein 1, receptor-transporting protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno receptor(chemosensory) transporter protein 1. (Uniprot# P59025)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 132112
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.