missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
RTN1-C Monoclonal specifically detects RTN1-C in Human/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Frozen)/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RTN1-C |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RNL-4 |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Neuroendocrine-specific protein, NSP, reticulon-1, reticulon-1C |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Synthetic peptide encompassing the unique 20 N-terminal amino acid sequence of RTN1-C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?