Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos de la serie RT Touch
Código de producto. 15258834 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 L
5 L
Velocidad:
De 30 a 2000 rpm
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
EE. UU.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Velocidad Tipo de tapón unitSize
15258834 4 L De 30 a 2000 rpm Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15268834 5 L De 30 a 2000 rpm EE. UU. 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15258834 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga el control con los agitadores con pantalla digital de perfil bajo, ideales para aplicaciones rutinarias de agitación que requieran una velocidad de agitación alta.
Mantenga el control con los agitadores magnéticos de la serie Thermo Scientific™ RT Touch. Estos agitadores con pantalla digital de perfil bajo son ideales para aplicaciones rutinarias en las que se requiere una velocidad de agitación visible.
El acoplamiento magnético de gran intensidad garantiza la agitación uniforme en procedimientos experimentales. El inicio gradual de la agitación evita salpicaduras.
  • Control digital
  • Diseño compatible con varilla agitadora
  • Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
  • Disponible en dos tamaños
  • Control de velocidad: De 30 a 2000 rpm
Incluye:
Dos cubiertas de placa de silicona antideslizantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Capacidad 4 L
Pantalla Digital
Tensión 100/240 V
Vataje 6 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,02 × 8,27 × 2,82 in (280 × 210 × 72 mm)
Altura (imperial) 2,82 in
Altura (métrico) 72 mm
Longitud (imperial) 11,02 in
Longitud (métrico) 280 mm
Diámetro de la placa superior (imperial) 6,69 in
Diámetro de la placa superior (métrico) 170 mm
Anchura (imperial) 8,27 in
Anchura (métrico) 210 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50-60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Certificaciones/conformidad CE
Garantía y oferta de servicio 2 años
Tipo Agitador
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.