Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11505454
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
1000 μL
1200 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11505454 1200 μL paquete de 768
10162151 20 μL paquete de 960
10264671 200 μL paquete de 960
12604820 1000 μL paquete de 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11505454 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2789
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
El sistema SoftFit-L es compatible con pipetas Rainin LTS fabricadas por instrumento Rainin Instrument LCC.
  • Disponibles en baja retención
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1200 L, con filtro, estéril, rack
Volumen (métrico) 1200 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo 1200 L
Longitud (imperial) 3,42 in
Longitud (métrico) 8,67 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Racl
Estilo de punta Universal
Código de color Amarillo
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS LiteTouch
Línea de productos SoftFit L