Learn More
RSV604 racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16465468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465468 10 mg 10 miligramos
16441647 50 mg 50 miligramos
16408187 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12993A
MedChemExpress RSV604 (A-60444) racemate is a racemic mixture, shows less potency against strains of respiratory syncytial virus (RSV) than the S-isomer.
RSV604 (A-60444) racemate is a racemic mixture, shows less potency against strains of respiratory syncytial virus (RSV) than the S-isomer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RSV604 racemate
CAS 676128-62-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17FN4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo A-60444 racemate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(NC(NC2=CC=CC=C2F)=O)N=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4N1
Peso molecular (g/mol) 388.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.39
Porcentaje de pureza 98.6%
Grado Research
Forma física Solid