Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human respiratory syncytial virus (RSV) Fusion Protein.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 125 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 125-8000 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human respiratory syncytial virus (RSV) Fusion Protein. |
| Especies diana | Virus |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Contenido del kit | |
| Mostrar más |