Learn More
RSV/BRSV Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18713673 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18713673 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18713673 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10093585AF700
Rabbit Polyclonal Antibody
RSV/BRSV Polyclonal antibody specifically detects RSV/BRSV in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RSV/BRSV
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Bovine Respiratory Syncytial Virus BRSV, Bovine RSV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Residues 201-211 [KELLPKVNNHDC] of the 63 kDa BRSV F protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG