missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RSPH3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30559535 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30559535 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30559535 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RSPH3 Polyclonal antibody specifically detects RSPH3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RSPH3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Formulación PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gen radial spoke 3 homolog (Chlamydomonas), radial spoke head 3 homolog, radial spoke head protein 3 homolog, Radial spoke head-like protein 2, radial spoke protein 3, radial spokehead-like 2, RSHL2, RSP3dJ111C20.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno radial spoke 3 homolog(Chlamydomonas). (Uniprot# Q86UC2)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83861
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.