missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RSK2 Antibody, Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™

Código de producto. 18498422 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498422 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498422 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP130107JF549
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

RSK2 Polyclonal specifically detects RSK2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RSK2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 90 kDa ribosomal protein S6 kinase 3, CLS, Coffin-Lowry syndrome, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, HU-3, Insulin-stimulated protein kinase 1, ISPK1, ISPK-1, MAP kinase-activated protein kinase 1b, MAPK-activated protein kinase 1b, MAPKAP kinase 1b, MAPKAPK-1b, MAPKAPK1B, mental retardation, X-linked 19, MRX19, p90-RSK2, p90RSK3, pp90RSK2, ribosomal protein S6 kinase alpha-3, ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 3, ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 3, Ribosomal S6 kinase 2, RSK, RSK-2, RSK2p90-RSK 3, S6K-alpha3, S6K-alpha-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno maps to a region between residue 1 and 50 of human ribosomal S6 kinase 2 using the numbering given in entry NP_004577.1
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6197
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.