missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RRS1 Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30600241 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30600241 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30600241 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346647CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RRS1 Polyclonal antibody specifically detects RRS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RRS1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FSDR2, homolog of yeast ribosome biogenesis regulator, homolog of yeast ribosome biogenesis regulatory protein RRS1, KIAA0112ribosome biogenesis regulatory protein RRS1 homolog, ribosome biogenesis regulatory protein homolog, RRR, RRS1 ribosome biogenesis regulator homolog (S. cerevisiae)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RRS1 ribosome biogenesis regulator homolog. (Uniprot# Q15050)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23212
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.