missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RRN3 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 30605905 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30605905 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30605905 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346650C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RRN3 Polyclonal antibody specifically detects RRN3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RRN3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp566E104, RNA polymerase I-specific transcription initiation factor RRN3, RRN3 RNA polymerase I transcription factor homolog (S. cerevisiae), RRN3 RNA polymerase I transcription factor homolog (yeast), TIF-IA, TIFIAMGC104238, Transcription initiation factor IA, transcription initiation factor TIF-IA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RRN3 RNA polymerase I transcription factor homolog. (Uniprot# Q9NYV6)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54700
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.