missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RRAGA Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200063777 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18636701 0.02 mL 0.02 ml
18662771 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18636701 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2945460.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RRAGA Polyclonal antibody specifically detects RRAGA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RRAGA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen Adenovirus E3 14.7 kDa-interacting protein 1, FIP1, FIP-1adenovirus E3-14.7K interacting protein 1, Rag A, RagA, RAGAras-related GTP-binding protein A, Ras-related GTP binding A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 213-313 of human RRAGA (NP_006561.1). VISHYQCKEQRDVHRFEKISNIIKQFKLSCSKLAASFQSMEVRNSNFAAFIDIFTSNTYVMVVMSDPSIPSAATLINIRNARKHFEKLERVDGPKHSLLMR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10670
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.