Descripción
RPS19 Polyclonal antibody specifically detects RPS19 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RPS19 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DBADBA1,40S ribosomal protein S19, ribosomal protein S19 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-145 of human RPS19 (NP_001013.1).,, Sequence:, MPGVTVKDVNQQEFVRALAAFLKKSGKLKVPEWVDTVKLAKHKELAPYDENWFYTRAASTARHLYLRGGAGVGSMTKIYGGRQRNGVMPSHFSRGSKSVARRVLQALEGLKMVEKDQDGGRKLTPQGQRDLDRIAGQVAAANKKH |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |