Learn More
RPS16 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30602497 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30602497 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30602497 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346664PCP
Rabbit Polyclonal Antibody
RPS16 Polyclonal antibody specifically detects RPS16 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RPS16
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen ribosomal protein S16,40S ribosomal protein S16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ribosomal protein S16. (Uniprot# P62249)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6217
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG