missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPS13 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30609113 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30609113 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30609113 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346665FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RPS13 Polyclonal antibody specifically detects RPS13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPS13
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ribosomal protein S13,40S ribosomal protein S13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ribosomal protein S13. (Uniprot# P62277)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6207
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.