Learn More
Cytiva Medios de afinidad rProtein A Sepharose™ Fast Flow
Código de producto. 10313350 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
25 ml
200 ml
Capacidad de unión:
50 mg de IgG humana/ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Capacidad de unión Tamaño de la unidad
10313350 25 ml 50 mg de IgG humana/ml 25 ml
10302870 5 ml 50 mg de IgG humana/ml cada uno
10117549 200 ml 50 mg de IgG humana/ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10313350 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17127902
 Artículo restringido
En stock
Diseñados para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales tanto en laboratorios y como en la ampliación de proceso
  • Compuesto de proteína recombinante A acoplada a una matriz base de agarosa al 4% reticulada
  • Alta capacidad de unión dinámica, proteína A con fijación de un solo punto, gran capacidad de recuperación, alta pureza y baja fuga de ligando
  • No se han utilizado componentes procedentes de animales mamíferos en el proceso de fabricación de este producto
  • Matriz: 4% de agarosa reticulada
  • Tamaño medio de partícula: μ90 µm (d50V)
  • Ligando: 6 mg de rProteína A/ml de medio ( E. coli )
  • Capacidad de unión: ∽50 mg de IgG humana/ml de medio
  • Rango de trabajo de estabilidad de pH: 3 a 10
  • Especificación de presión/flujo: matriz base de 150 a 250 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60, lecho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales en laboratorios y en procesos
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión 50 mg de IgG humana/ml
Tipo de producto rProteína A Sepharose Medios de flujo rápido
Caudal 150 a 250 cm/μHo
Tamaño de partículas 60 a 165 μm
Altura del lecho (imperial) 9,84 in
Altura del lecho (métrico) 25 cm
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 4 %
Intervalo de pH De 2 a 9
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Proteína recombinante A («E. coli»)
Formato Bulk Media
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • rProtein A Sepharose
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.