Learn More
Cytiva Medios de afinidad rProtein A Sepharose™ Fast Flow
Código de producto. 10117549 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
25 ml
200 ml
Capacidad de unión:
50 mg de IgG humana/ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Capacidad de unión unitSize
10117549 200 ml 50 mg de IgG humana/ml cada uno
10313350 25 ml 50 mg de IgG humana/ml 25 ml
10302870 5 ml 50 mg de IgG humana/ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10117549 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17127903
Diseñados para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales tanto en laboratorios y como en la ampliación de proceso
  • Compuesto de proteína recombinante A acoplada a una matriz base de agarosa al 4% reticulada
  • Alta capacidad de unión dinámica, proteína A con fijación de un solo punto, gran capacidad de recuperación, alta pureza y baja fuga de ligando
  • No se han utilizado componentes procedentes de animales mamíferos en el proceso de fabricación de este producto
  • Matriz: 4% de agarosa reticulada
  • Tamaño medio de partícula: μ90 µm (d50V)
  • Ligando: 6 mg de rProteína A/ml de medio ( E. coli )
  • Capacidad de unión: ∽50 mg de IgG humana/ml de medio
  • Rango de trabajo de estabilidad de pH: 3 a 10
  • Especificación de presión/flujo: matriz base de 150 a 250 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60, lecho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 ml
Estabilidad Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales en laboratorios y en procesos
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión 50 mg de IgG humana/ml
Tipo de producto rProteína A Sepharose Medios de flujo rápido
Caudal 150 a 250 cm/μHo
Tamaño de partículas 60 a 165 μm
Altura del lecho (imperial) 9,84 in
Altura del lecho (métrico) 25 cm
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 4 %
Intervalo de pH De 2 a 9
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Proteína recombinante A («E. coli»)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • rProtein A Sepharose Fast Flow
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.