Learn More
RPRD1B Antibody (08), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18607608 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607608 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607608 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306521APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RPRD1B Monoclonal specifically detects RPRD1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RPRD1B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 08
Conjugado APC
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen Cell cycle-related and expression-elevated protein in tumor, cell-cycle related and expression-elevated protein in tumor, chromosome 20 open reading frame 77, CREPTC20orf77, dJ1057B20.2, DKFZp434P0735, FLJ44520, NET60, regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 1B, regulation of nuclear pre-mRNA domain-containing protein 1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human RPRD1B (Accession#: AAH33629.1; Met1-Asp326).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58490
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus