Learn More
RPR-260243, MedChemExpress
Descripción
RPR-260243, a potent activator of human ether-a-go-go-related gene (hERG), slows deactivation and attenuates inactivation of hERG1 channels. RPR260243-modified HERG currents are inhibited by Dofetilide (IC50=58 nM). RPR260243 displays no activator-like effects on other voltage-dependent ion channels, including the closely related ERG3 K+ channel.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RPR-260243 |
| CAS | 668463-35-2 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H25F3N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (19.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H]1CN(CC#CC2=CC(F)=CC(F)=C2F)CC[C@H]1CCC(C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C34)=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 510.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.5 |
| Mostrar más |