Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, HEPES, sin glutamina
Código de producto. 11554496 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11554496 500 mL 500 ml
11564496 10 x 500 mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11554496 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 42401018
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Roswell El medio 1640 del Park Memorial Institute (RPMI) se desarrolló originalmente para cultivar células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa.
Roswell El medio 1640 del Park Memorial Institute (RPMI) se desarrolló originalmente para cultivar células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones de RPMI 1640 para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
Este medio RPMI 1640 se ha modificado de la manera siguiente:
Con: Rojo fenol, HEPES
Sin: L-glutamina
Está disponible la formulación completa.
Gibco™ RPMI 1640 es único entre otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B 12 y PABA, que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle ni en el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
El RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. RPMI 1640 utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,0 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos HEPES, Rojo de fenol, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación Cumple con las normas cGMP según la ISO Norma 13485
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Osmolalidad 270 - 310 mOsm/kg
pH entre 7 y 7,4
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.