Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11554516 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11554516 500 ml 500 ml
12027599 10 x 500mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11554516 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 61870010
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio RPMI 1640, suplemento GlutaMAX™
RPMI 1640 Medio (Roswell El medio 1640 del Park Memorial Institute se desarrolló originalmente para cultivar células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el medio RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de RPMI 1640 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
Uso del medio RPMI 1640
El medio RPMI 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El medio RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas. Medio RPMI 1640 con GlutaMAX™ El suplemento minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar. El medio RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). El medio RPMI 1640 utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,0 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno –de CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . Precaución: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Clientes que utilizan Gibco™ RPMI 1640 en un proceso de fabricación, que tenga una presentación ante la FDA, puede solicitarnos una carta de autorización para hacer referencia a nuestro Archivo Maestro de Medicamentos Tipo II (DMF).
El sistema de calidad y fabricación cGMP
RPMI 1640 se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de RPMI 1640 idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (61870-036). Esta instalación también está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y certificada según la ISO Normas 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Roswell Instituto Park Memorial (RPMI) 1640 Medio
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH 7,0 - 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640, 500 ml, líquido, concentración 1 X, pH 7,0 a 7,4, con Glutamax™, rojo de fenol, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 260 a 310 mOsm/kg, para cultivo celular de mamíferos