Learn More
Corning™ RPMI 1640, 1X
BIOPHARMA
Código de producto. 15363561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6/paq.
Tipo de producto:
RPMI 1640, sin L-glutamina, sin rojo fenol
pH:
Desde 7 hasta 7,4
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tipo de producto pH Tamaño de la unidad
15363561 6/paq. RPMI 1640, sin L-glutamina, sin rojo fenol Desde 7 hasta 7,4 paquete de 6
1 options
Código de producto. 15363561 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 17105CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    184.06€ / paquete de 6
    Ahorro 7.94€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El suplemento de Glutagro™ proporciona una estabilidad mucho mejor sobre el suplemento de medio de L-glutamina
Llamado así por el sitio en el que se desarrolló, el Roswell Park Memorial Institute, RPMI 1640 es una modificación de McCoy s '5A que contiene un mayor nivel de inositol. Entre los tipos de células para los que este medio es apropiado se incluyen el mieloma de mamíferos y las células de hibridoma, como los hibridomas de ratón, los leucocitos humanos y los linfocitos B y T.
  • Puede utilizarse para cultivos en suspensión o células leucémicas humanas monocapa.
  • Esta formulación se complementa con glutaGRO™ en lugar de L-glutamina para mejorar la estabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Tipo de producto RPMI 1640, sin L-glutamina, sin rojo fenol
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6/paq.
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación L-cistina/L-metionina, bicarbonato sódico
pH Desde 7 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C