missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPL36AL Antibody [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30601094 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30601094 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30601094 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346675AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RPL36AL Polyclonal antibody specifically detects RPL36AL in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPL36AL
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 60S ribosomal protein L36a-like, MGC111574, ribosomal protein HL44,60S ribosomal protein L36a, ribosomal protein L36a, ribosomal protein L36a-like, RPL36A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ribosomal protein L36a-like. (Uniprot# Q969Q0)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6166
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.