Descripción
RPL23A Polyclonal antibody specifically detects RPL23A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RPL23A |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | 60S ribosomal protein L23a, FLJ27455, MDA20, melanoma differentiation-associated gene 20, ribosomal protein L23a |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RPL23A fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |