missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPIA Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30517049 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30517049 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30517049 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338584MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RPIA Polyclonal antibody specifically detects RPIA in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPIA
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 5.3.1.6, Phosphoriboisomerase, ribose 5-phosphate epimerase, ribose 5-phosphate isomerase A, RPIribose-5-phosphate isomerase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 82-311 of human RPIA (NP_653164.2).,, Sequence:, KKLAGRAAVENHVRNNQVLGIGSGSTIVHAVQRIAERVKQENLNLVCIPTSFQARQLILQYGLTLSDLDRHPEIDLAIDGADEVDADLNLIKGGGGCLTQEKIVAGYASRFIVIADFRKDSKNLGDQWHKGIPIEVIPMAYVPVSRAVSQKFGGVVELRMAVNKAGPVVTDNGNFILDWKFDRVHKWSEVNTAIKMIPGVVDTGLFINMAERVYFGMQDGSVNMREKPFC
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22934
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.