Learn More
RP105/CD180 Antibody (G28-8), DyLight 680, R&D Systems™
Código de producto. 18603287 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603287 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18603287 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP262228FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.17€
    338.10€ / 0.1 ml
    Ahorro 67.07€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RP105/CD180 Monoclonal antibody specifically detects RP105/CD180 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RP105/CD180
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon G28-8
Conjugado DyLight 680
Formulación PBS
Alias de gen CD180 antigenMGC126233, CD180 molecule, LY64MGC126234, Ly78, Lymphocyte antigen 64, lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa, Radioprotective 105 kDa protein, RP105lymphocyte antigen 64 (mouse) homolog, radioprotective, 105kD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human tonsillar B cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4064
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus