Learn More
Rovazolac, MedChemExpress
Código de producto. 16496987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496987 5 mg 5 miligramos
16495196 100 mg 100 miligramos
16484268 10 mg 10 miligramos
16400607 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109073
MedChemExpress Rovazolac is a liver x receptor (LXR) modulator extracted from patent WO2013130892A1.
Rovazolac is a liver x receptor (LXR) modulator extracted from patent WO2013130892A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rovazolac
CAS 1454288-88-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19F3N2O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 25 mg/mL (55.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)CN1C(C2=CC=C(C3=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C3)C=C2)=CC(C(F)(F)F)=N1
Peso molecular (g/mol) 452.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.45
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation