Learn More
Corning™ Contenedor redondo para hielo con tapa, 2,5 l
Descripción
Corning Las bandejas y cubos para hielo son bandejas y cubos multiusos que constituyen una excelente alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales. EVA Tiene poco o ningún olor, es inerte y se utiliza en aplicaciones de ingeniería biomédica, como dispositivos de administración de medicamentos. Los recipientes multifuncionales son muy aislantes, apilables, irrompibles, ligeros y a prueba de fugas. Los contenedores no «transpiran» ni se deforman y presentan un acabado texturizado en el fondo para evitar el deslizamiento sobre la mesa de trabajo. Ideal para usar con hielo, hielo seco (-78°), nitrógeno líquido (-196°), alcohol o soluciones salinas, o soluciones tibias (+93 °C). Disponible en cinco tamaños y siete colores vibrantes. Se puede limpiar con agua y jabón, 10 % de lejía o 70 % de alcohol
- Acetato de etilvinilo no tóxico y reciclable (EVA ) contenedores de espuma para uso con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido y suspensiones de alcohol.
- Sin transpiración, fugas ni deslizamiento en la mesa.
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 12,1 cm |
| Diámetro (métrico) | 24,1 cm |
| Cantidad | 1 cubo/caja |
| Color | Verde lima |
| Capacidad (métrico) | 2,5 L |