Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5910 Ri
Código de producto. 15813212 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
4 x 400 mL
4 × 500 mL
De 0,2 a 250 ml
De 0,2 a 500 ml
Vel. máx:
4.000 rpm
4000 rpm
5.100 rpm
5100 rpm
RCF máx.:
3220 x g
5263 × g
Incluye:
Cestillos rectangulares de 500 ml (x4)
Cubos redondos de 400 ml (x4)
Sin cubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Vel. máx RCF máx. Incluye unitSize
15813212 De 0,2 a 500 ml 4.000 rpm 3220 x g Sin cubos cada uno
15833212 De 0,2 a 250 ml 5.100 rpm 5263 × g Sin cubos cada uno
15803212 4 × 500 mL 4000 rpm 3220 x g Cestillos rectangulares de 500 ml (x4) cada uno
15823212 4 x 400 mL 5100 rpm 5263 × g Cubos redondos de 400 ml (x4) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15813212 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5895171001
Rotor Eppendorf para centrífuga 5910 R-precision en centrifugación refrigerada. Adapte sus experimentos con capacidades y velocidades variadas, cestillos y adaptadores adaptables para un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para aplicaciones sensibles a la temperatura, lo que garantiza la precisión y la reproducibilidad.
  • Rotor oscilante de capacidad media
  • Admite tubos, frascos y placas
  • Hay disponibles tapones herméticos a los aerosoles para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
  • La carga mixta con 2 cestillos para placas y 2 cestillos de tubos rectangulares ofrece mayor versatilidad
  • Los cubos, tapones y adaptadores son esterilizables en autoclave
  • Requiere cestillos para acomodar tubos y frascos de 0,2 a 500 ml, así como placas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor
Capacidad De 0,2 a 500 ml
RCF máx. 3220 x g
Vel. máx 4.000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5910 Ri
Incluye Sin cubos
N.º de lugares 4
Biocontainment Tapones herméticos a los aerosoles disponibles
Modelo S-4x500