Description
- La amplia gama de adaptadores permite una gran versatilidad para tubos y frascos de 0,2 ml a 750 ml y placas
- Diseño aerodinámico del cubo redondo para ahorrar hasta un 36% de energía en comparación con el rotor A-4-81
- La carga mixta con 2 cubos para placas y 2 cubos para tubos redondos ofrece mayor versatilidad
- Existen tapones herméticos a los aerosoles QuickLock para centrifugar con seguridad muestras peligrosas
- Vida útil del rotor: máx. 100.000 ciclos
- Los cubos, las tapas y los adaptadores son esterilizables en autoclave
Specifications
Specifications
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 4 x 1000 mL |
| RCF máx. | 3,428 x g |
| Vel. máx | 3700 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5920 R |
| Incluye | Sin cestillos |
| Modelo | S-4x1000 |