Descripción
- La amplia gama de adaptadores permite una gran versatilidad para tubos y matraces de 0,2 ml a 750 ml y placas
- El diseño de cubo universal admite placas y tubos
- Existen tapones herméticos a los aerosoles QuickLock para centrifugar con seguridad muestras peligrosas
- Los cubos, tapones y adaptadores son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 40 x 50 ml |
| RCF máx. | 3.076 x g |
| Vel. máx | 4.250 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5920 R |
| Incluye | Cubos de placas/tubos |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | S-4x1000, antiaerosol |