Learn More
Eppendorf Rotor R9A para centrífuga CR22N
Código de producto. 31945284 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
31945284 4 x 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 31945284 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5721221015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Rotor de ángulo fijo diseñado para la extracción y pelleteo de células, bacterias y algas de gran volumen.
  • Rotor de ángulo fijo R9A
  • Incluye 4 botellas de polipropileno de 1000 (WM)
  • Antiaerosol
  • Para centrífuga CR22N
  • Capacidad máxima: 4 x 1000 mL (capacidad nominal)
  • Velocidad máxima: 15.300 x g (9.000 rpm)
  • Para la extracción de bacterias, células o levaduras para, por ejemplo, purificación de proteínas recombinantes o anticuerpos en botellas con 4 x 1 L
  • Fabricado en aluminio de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 4 x 1000 mL
RCF máx. 15,300 x g
Vel. máx 9,000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga CR22N/CR21N
Biocontainment No