Learn More
Eppendorf Rotor R7A para centrífuga CR30NX
Código de producto. 31945113 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
31945113 6 x 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 31945113 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5721072100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El rotor de ángulo fijo está diseñado para la recolección de bacterias, células o levaduras, por ejemplo, para purificación recombinante de proteínas o anticuerpos en botellas de 6 x 1 L.
  • R7A tipo rotor de ángulo fijo
  • Incluye 6 botellas y tornillo de banco de 1000 PP
  • Para su uso con centrifugadora CR30NX
  • Capacidad máxima: 6 x 1000 mL (capacidad nominal)
  • Velocidad máxima: 11100 x g (7000 rpm)
  • Para la extracción de bacterias, células o levaduras para, por ejemplo, purificación de proteínas recombinantes o anticuerpos en botellas de 6 x 1L
  • Fabricado en aluminio de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 1000 mL
RCF máx. 11,100 x g
Vel. máx 7,000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrifugadora CR30NX
Biocontainment No