Descripción
- Rotor de cubo oscilante R3S
- Incluye 4 cubos, para tubos de 500 mL
- Para centrífuga CR22N
- Capacidad máxima: 4 x 500 mL (capacidad nominal)
- Velocidad máxima: 1.940 x g (3.000 rpm)
- Para aislamiento sérico o extracción de bacterias o células, para volúmenes medios con hasta 4 tubos de 500 mL
- Fabricado en aluminio de alta calidad
- Factor K: 19.363
- Ángulo del pozo: 90°
- No incluye consumibles
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 4 x 500 mL |
| RCF máx. | 1,940 x g |
| Vel. máx | 3,000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga CR22N |
| Biocontainment | No |