Descripción
- Rotor de ángulo fijo para pelletar orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas virales más grandes
- Incluye 12 botellas de polipropileno de 12 x 10
- Velocidad máxima: 55.100 x g (22.000 rpm
- Capacidad máxima: 12 x 10 mL (Capacidad nominal)
- Fabricado en aluminio de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 12 x 10 mL |
| RCF máx. | 55,100 x g |
| Vel. máx | 22,000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga CR22N/CR21N |
| Biocontainment | No |