Descripción
- Rotor de ángulo fijo para pelletar orgánulos/compartimentos subcelulares o partículas virales más grandes
- Para alto rendimiento de volúmenes pequeños con tubos de 30 x 2 mL
- Velocidad máxima: 55.200 x g (22.000 rpm)
- Capacidad máxima: 30 x 2 mL (Capacidad nominal)
- Fabricado en aluminio de alta calidad
- No incluye consumibles, por favor úsalo con tubo de 2/1,5 mL adecuado para 55.200 x g
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 30 x 2 mL |
| RCF máx. | 55,200 x g |
| Vel. máx | 22,000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga CR22N/CR21N |
| Biocontainment | No |