Learn More
Descrizione
- Rotor de ángulo fijo R19A
- Incluye botellas de polipropileno de 6 x 80
- Para centrífuga CR30NX
- Capacidad máxima: 6 x 80 mL (capacidad nominal)
- Velocidad máxima: 45.600 x g (19.000 rpm)
- Para la rápida eliminación de residuos celulares o pelleteo diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares en tubos de 6 x 80 mL
- Fabricado en aluminio de alta calidad
Specifica
Specifica
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 x 80 mL |
| RCF máx. | 45,600 x g |
| Vel. máx | 19,000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifugadora CR30NX |
| Biocontainment | No |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?