Learn More
Eppendorf Rotor R18C2 para centrifugadora CR30NX
Código de producto. 31945190 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
RCF máx.:
35,100 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. RCF máx. Tamaño de la unidad
31945190 35,100 x g cada uno
1 options
Código de producto. 31945190 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5721302600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Rotor de flujo continuo compatible con la centrífuga CR30NX.
  • Rotor de flujo continuo R18C2
  • Excluye la unidad superior
  • Para centrífuga CR30NX
  • Capacidad máxima: 1000 mL (capacidad nominal)
  • Velocidad máxima: 35.100 x g (18.000 rpm)
  • Para la cosecha continua de bacterias, células o levaduras para, por ejemplo, purificación de proteínas recombinantes o anticuerpos en volúmenes muy grandes de menos de 10 L
  • Fabricado en aluminio de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Aluminio
Tipo Rotor de flujo continuo
Capacidad 1000 mL
RCF máx. 35,100 x g
Vel. máx 18,000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrifugadora CR30NX
Biocontainment No