Descripción
- Rotor de ángulo fijo R17A
- Incluye tubos de polipropileno de 14 x 50 con tapa M-PP
- Para centrífuga CR30NX
- Capacidad máxima: 14 x 50 mL (capacidad nominal)
- Velocidad máxima: 40.900 x g (17.000 rpm)
- Para la rápida eliminación de residuos celulares o pelleteo diferencial de orgánulos/compartimentos subcelulares en tubos de 14 x 50 mL
- Fabricado en aluminio de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 14 x 50 mL |
| RCF máx. | 40,900 x g |
| Vel. máx | 17,000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifugadora CR30NX |
| Biocontainment | No |