Descripción
- Rotor de ángulo fijo de tipo sello especial
- Incluye botellas de polipropileno de 6 x 80
- Velocidad máxima: 32.300 x g (16.000 rpm)
- Capacidad máxima: 6 x 80 mL (Capacidad nominal)
- Fabricado en aluminio de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 x 80 mL |
| RCF máx. | 32,300 x g |
| Vel. máx | 16,000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga CR22N |
| Biocontainment | No |