Learn More
Eppendorf Rotor R13A para centrífuga CR22N
Código de producto. 31945296 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
31945296 6 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 31945296 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5721221009
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Rotor de ángulo fijo diseñado para la granulación y cosecha de muestras biológicas de mayor volumen.
  • Rotor de ángulo fijo para la recolección de bacterias, células o levaduras y la eliminación de residuos celulares, por ejemplo, para purificación de proteínas recombinantes o compartimentos celulares
  • Incluye 6 botellas de polipropileno de 250
  • Velocidad máxima: 26.400 x g (13.000 rpm)
  • Capacidad máxima: 6 x 250 mL (Capacidad nominal)
  • Fabricado en aluminio de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 250 mL
RCF máx. 26,400 x g
Vel. máx 13,000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga CR22N/CR21N
Biocontainment No