Descripción
- Rotor de ángulo fijo para la cosecha de bacterias, células o levaduras para, por ejemplo, purificación de proteínas recombinantes o purificación del compartimento celular
- Incluye 4 botellas de polipropileno de 500
- Velocidad máxima: 22.500 x g (12.000 rpm)
- Capacidad máxima: 4 x 500 mL (Capacidad nominal)
- Fabricado en aluminio de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 4 x 500 mL |
| RCF máx. | 22,500 x g |
| Vel. máx | 12,000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga CR22N/CR21N |
| Biocontainment | No |